Documentos Principais
69334
Supelco
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
Sinônimo(s):
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
69-74 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)