Documentos Principais
63339-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
0.6% carbon loading
Parâmetros
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 1 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Informações legais
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)