Documentos Principais
63336-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nome do produto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L26
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
0.6% carbon loading
Parâmetros
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 300 μm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Informações legais
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)