59610
SUPELCOSIL™ LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-ABZ Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Agency
suitable for USP L60
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)