59553
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L7
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)