Documentos Principais
58625-U
Supelco
Cross
for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Sinônimo(s):
Valco® Unions
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.52
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
VICI Valco® ZX1C
tamanho do furo
0.25 mm
compatibilidade
for connecting 1/16 in.
Descrição geral
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)