584625-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
7.0% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
coluna C × D.I.
10 cm × 3 mm
área da superfície
120 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
tamanho de partícula
2.0 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)