584621-U
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
4.7% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)