582715-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
1.4% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
22 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)