581383-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
TMBIOSHELLIGG1000C1827HPLCCOLUMN
About This Item
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
1.4% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 1 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)