Documentos Principais
581381-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 500 μm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 500 μm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
1.4% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 500 μm
área da superfície
22 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
BIOshell IgG 1000 Å C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The sterically protected C18 bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å C18 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
Nota de análise
The target analytes include monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
Informações legais
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)