Documentos Principais
57917
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Agency
suitable for USP L60
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL
Extensão da rotulagem
12.0% carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
área da superfície
170 m2/g
cobertura de superfície
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
As colunas SUPELCOSIL ABZ+Plus oferecem uma alta desativação e uma seletividade única. As partículas de sílica desativadas com uma distribuição de tamanho de partícula muito estreita garantem a alta eficiência com uma contrapressão baixa. Após as reações de ligação e substituição dos grupos silanol (endcapping), a fase ABZ+Plus protege efetivamente os grupos silanol na sílica que não sofreram reações, impedindo-os de interagir com a maioria dos analitos e fornece picos simétricos, independentemente da funcionalidade dos analitos. A fase também permite que sejam usados tampões de baixa força iônica sem ter que adicionar um modificador de supressão de íons. A ABZ+Plus permite o uso de fases móveis simples ao analisar os compostos mais difíceis; ácidos, compostos fortemente básicos e zwitterions.
Adequada para L60 conforme a USP
Características e benefícios
• Alta eficiência para analitos polares, apolares e com carga
• Picos simétricos para os compostos mais reativos
• Seletividade única para compostos polares e com carga
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hoang Anh Nguyen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 810(1), 77-83 (2004-09-11)
Liquid chromatography with a column-switching technique was developed for simultaneous direct quantification of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in human serum. Serum samples were injected on a LiChroCART 4-4 pre-column (PC) filled with a LiChrospher 100 RP-18, 5 microm where fluoroquinolones
Tânia M G Almeida et al.
Chemistry & biodiversity, 2(12), 1691-1700 (2006-12-29)
Absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties are of invaluable importance to a bioactive compound. Permeation process is one of the most widely studied by many different techniques. Among them, reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) is proving to be of great
Zhongping John Lin et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 757-762 (2005-03-31)
A highly sensitive method was developed and validated for determining the free fraction of flunarizine in human plasma. Equilibrium dialysis was used for the separation of free (unbound) drug and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used for quantitation. Post-dialysis
Konstantinos Petritis et al.
Journal of chromatography. A, 957(2), 173-185 (2002-07-13)
The single run analysis of 23 small peptides (principally glycyl and lysyl dipeptides) is performed by ion-pair reversed-phase liquid chromatography coupled with evaporative light scattering detection or electrospray (tandem) mass spectrometry. Several perfluorinated carboxylic acid homologues are evaluated with an
Cinzia Stella et al.
Journal of separation science, 28(17), 2350-2362 (2005-12-14)
An RPLC was developed to rapidly determine lipophilicity of neutral and basic compounds using three base deactivated RPLC stationary phases particularly designed for the analysis of basic compounds, namely, Supelcosil ABZ(+)Plus, Discovery RP Amide C16, and Zorbax Extend C18. The