577550-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
About This Item
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
4.7% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 1 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
Grupo ativo da matriz
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)