577436-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 unit
Extensão da rotulagem
1.0% loading
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
5 cm × 300 μm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
Grupo ativo da matriz
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)