577141-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1.0 mm HPLC Capillary Column
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 1.0 mm
Agency
suitable for USP L62
Nível de qualidade
Características
endcapped
Extensão da rotulagem
4.5% Carbon loading
coluna C × D.I.
15 cm × 1.0 mm
Matriz
Fused-Core® particle platform
Grupo ativo da matriz
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)