57641
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 10 μL, PEEK
About This Item
Materiais
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volume
10 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)