Documentos Principais
567272-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge
3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
área da superfície
100 m2/g
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
300 Å
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
Embalagem
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
567272-U