565371-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® RP-Amide Supelguard Guard Cartridge, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 1 kit
Extensão da rotulagem
19.5% Carbon loading
Parâmetros
<70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
área da superfície
450 m2/g
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
amide, alkyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de rodapé
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)