Documentos Principais
56099
Adjustable Column Endpiece (Flow Adapter)
column I.D. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Características
adjustable
fabricante/nome comercial
Omnifit 6165
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. da coluna
10 mm
Aplicação
Plunger allows 80 mm of height adjustment, with a fine control that minimizes the risk of disturbance to the packed bed.
8 cm maximum adjustment.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)