Documentos Principais
55283-U
Supelco
Supel QuE
PSA/C18 Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Sinônimo(s):
QuEChERS
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Agency
AOAC® 2007.01
composição
Discovery® DSC-18, 400 mg
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean PSA, 400 mg
embalagem
pk of 50
técnica(s)
QuEChERS: suitable
volume do tubo de centrífuga
12 mL , Greiner Cat. No. 163270
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
A extração em fase sólida (SPE) dispersiva, comumente denominada de método “QuEChERS” (do inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]), é uma técnica moderna de preparo de amostras que está se tornando cada vez mais popular no campo de análise de pesticidas com vários resíduos em produtos alimentares e agrícolas.
Usando o método QuEChERS, amostras alimentares/agrícolas são primeiramente extraídas com um solvente aquoso miscível (p. ex., acetonitrilo) na presença de grandes quantidades de sais (p. ex., cloreto de sódio e sulfato de magnésio) e/ou agentes tamponantes (p. ex., citrato) para induzir a separação da fase líquida e estabilizar pesticidas lábeis a ácidos e bases, respectivamente. Após a agitação e centrifugação, uma alíquota da fase orgânica é submetida a uma limpeza adicional com SPE. Diferentemente dos métodos tradicionais com tubos de SPE, na SPE dispersiva a limpeza é facilitada pela mistura de quantidades aparentes de SPE (p. ex., Supelclean PSA, ENVI-Carb e/ou Discovery DSC-18) com o extrato. Após a limpeza da amostra, a mistura é centrifugada e o sobrenadante resultante pode ser analisado diretamente ou pode ser submetido a mais um tratamento simples antes da análise.
A Supelco tem uma linha de frascos e tubos de centrífuga que contém quantidades pré-definidas de sais e sorventes de SPE para apoiar as configurações de método mais comuns atualmente.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Supelco
55237-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE
Steven J Lehotay et al.
Journal of chromatography. A, 1217(16), 2548-2560 (2010-02-11)
This article describes the comparison of different versions of an easy, rapid and low-cost sample preparation approach for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables by concurrent use of gas and liquid chromatography (GC and LC) coupled to
Lijun Han et al.
Analytica chimica acta, 827, 40-46 (2014-05-17)
A new method of sample preparation was developed and is reported for the first time. The approach combines in-vial filtration with dispersive solid-phase extraction (d-SPE) in a fast and convenient cleanup of QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe)
M Picot Groz et al.
The Science of the total environment, 493, 162-169 (2014-06-20)
The UV filters and musk fragrances have come into focus because these compounds are contained and increasingly used not only in sunscreen products but also in many products of daily use, such as cosmetics, skin creams, plastics or varnish. In
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been