54294-U
Carboxen® 572 for Tobacco Smoke
Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ORBO™ Rezorian Cartridge
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Carboxen®
Nível de qualidade
composição
Adsorbent Bed Wt:, 300 mg
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
tamanho do cartucho
3 mL
adequação
suitable for (For sampling tobacco smoke)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Rotary and linear smoke machines
Descrição geral
Informações legais
coluna analítica
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)