53781-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 3 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)