Documentos Principais
53555-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm, HPLC Guard Cartridge
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
cartucho C × D.I.:
0.5 cm × 3.0 mm
área da superfície:
135 m2/g
tamanho de partícula:
2.7 μm
Grupo ativo da matriz:
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
tamanho de poro:
90 Å pore size
Matriz:
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
9.9% Carbon loading
Parâmetros
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 3.0 mm
área da superfície
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Ascentis® Express PAH is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The unendcapped trifunctional C18 stationary phase of Ascentis® Express PAH provides a stable, reversed-phase packing that can be used for analysis of acids, bases, and zwitterionic compounds, but has been specifically designed for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Nota de análise
The target analytes include polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), acids, bases, and zwitterionic compounds.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)