Key Documents
52722-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
composição
bed wt., 10 g
embalagem
pk of 16
Extensão da rotulagem
9% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
60 mL
matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octyl (9 %C), endcapped; lower carbon content than DSC-18Lt
  • Used to elute very large hydrophobic molecules too strongly retained on DSC-18 or DSC-18Lt
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic molecules using weaker organic solvents at lower volumes
  • Inorganic buffers of sufficient ionic strength may be used for elution
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)