Key Documents
52219-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-325, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel
descrição
Long fitting wth integrated ferrule
fabricante/nome comercial
VHP-325
embalagem
1 ea of
conector
10-32 thread
compatibilidade
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)