Key Documents
509795
SGE Microvolume Syringe for Rheodyne® and Valco® Valves, Fixed Needle
25F-LC, volume 25 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga
Características
Fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 003300
agulha C × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
volume
25 μL
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)