50602-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis™ Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Materiais
(SST)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
Características
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
6.5% Carbon loading
Parâmetros
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 3.0 mm
matriz
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
Grupo ativo da matriz
C18
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)