50598-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materiais
(SST)
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
Características
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
6.5% Carbon loading
Parâmetros
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
coluna C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
Fused Core silica particle platform particle platform
Grupo ativo da matriz
C18
tamanho de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
1-8
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)