50539-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express C18, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)