504947
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC C18 Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
Extensão da rotulagem
12% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Excelente reprodutibilidade
- Forma de pico excepcional para analitos básicos e ácidos
- Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
- Separação de peptídeos e proteínas pequenas
- Menor hidrofobicidade que muitas colunas C18 comparáveis, o que propicia uma análise mais rápida
Informações legais
Aplicação
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.