Documentos Principais
48940-U
Supelco
Benzene-d6 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D6
Número CAS:
Peso molecular:
84.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 624
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18