Documentos Principais
48192
Supelco
α-Chlordane solution
certified reference material, 100 μg/mL in hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6Cl8
Número CAS:
Peso molecular:
409.78
Beilstein:
7079209
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 505,508
linha de produto
TraceCERT®
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL in hexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
chave InChI
BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)