47263
EPA 8270 Base/Neutrals Surrogate Spike Mix HC
certified reference material, 5000 μg/mL each component in dichloromethane
Sinônimo(s):
EPA 8270 Base/Neutrals Surrogate Spike Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 8270
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL each component in dichloromethane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?