Documentos Principais
47209
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Mixture 5
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D4815
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
(each component at the nominal wt% indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Each component at the nominal weight percent listed.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    tert-Butanol 11.4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether .095 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 11.4 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol .095 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 72.01 % (w/w)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)