Documentos Principais
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H17Cl2N3O
Número CAS:
Peso molecular:
326.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
qualidade
E-Isomer
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water
pf
152-158 °C
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
chave InChI
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)