33356
BF3 - Methanol
10 % (w/w), pkg of 20 × 1 mL
Sinônimo(s):
Boron trifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
embalagem
pkg of 20 × 1 mL
concentração
10 % (w/w)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.