29755-U
Graphsphere™ 2016
glass TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass TD tube
Nível de qualidade
descrição
For use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Características
fritted
preconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × C
1/4 × 3 1/2
Matriz
Carboxen® 1016 carbon molecular sieve (CMS)
adequação
suitable for (An Alternative to Tenax TA)
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
categoria alternativa mais ecológica
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)