Documentos Principais
2879925-U
Supelco
Revestimento de entrada, tipo com e sem divisão, modelo Single Taper FocusLiner (embalado com lã)
pkg of 25 ea
Sinônimo(s):
Acessório GC, lã de vidro, revestimento de entrada
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 25 ea
C × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descrição geral
Revestimento interno de vidro desativado (silanizado) para entradas para injeções capilares.
  • Compatível com Agilent (5890, 6890 e 7890)
  • Compatível com Finnigan (9001GCQ)
  • Compatível com Varian (injetor CP-1177)
Informações legais
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)