28387-U
Equity-1701 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parâmetros
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
80
df
1.00 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
tipo de coluna
capillary intermediate polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: This column meets G46 requirements
Phase:
- Bonded
- Poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 280 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 260 °C (isothermal or programmed)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
28387-U | 4061826246566 |