Documentos Principais
27239
Supelco
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Materiais
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação
11 mm
frasco D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Convenience Packs: Vials and Seals
Multi-pack combinations of 2mL large opening vials and 11mm PTFE/red rubber aluminum seals.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)