Key Documents
25770-U
Supelco
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.32 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiais
fused silica tubing
composição
methyl (deactivated)
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)