25718
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
About This Item
Materiais
fused silica tubing
embalagem
pkg of 1
df
0.32 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
3.0 m × 0.32 mm
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
BMC immunology, 9, 73-73 (2008-12-18)
Asthma is a complicated network of inflammatory reactions. It is classified into mild, moderate, and severe persistent asthma. The success of asthma therapy relies much on understanding the underlying mechanisms of inflammation at each stage of asthma severity. The aim