Documentos Principais
23862-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. Column, pkg of 200 ×  ea
Sinônimo(s):
GC column ferrule 1/16 in. (200 pk)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 200 ×  ea
D.I.
1/16 in.
compatibilidade
1/16 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Aplicação
Supeltex M-1 Ferrule maybe used for making connection between GC sample lines and the tube during solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Solid adsorbent preconcentration and gas chromatographic analysis of sulfur gases.
Black MS
Analytical Chemistry, 50 (7), 848-851 (1978)