Key Documents
22742-U
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Tekmar® 14-3544-124
tamanho
5 mL
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Tekmar® 2000/3000
Características e benefícios
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)