Documentos Principais
22494
Supelco
Anilha capilar Supeltex M-4, de uso geral
I.D. 1.0 mm, 0.75 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
1.0 mm
compatibilidade
0.75 mm Column I.D.
Descrição geral
A Supelco aprimorou o design dessas anilhas de grafite para que tivessem um perfil “limpo” e bem definido, com o mínimo de faísca.
Características:
Vedação um quarto de volta após aperto máximo com a mão. Contato máximo com a superfície de vedação, risco reduzido de contaminação da coluna na instalação.
Composição do material: grafite flexível
Temperatura máxima: 450 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)