Key Documents
22117
Fine Metering Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Sinônimo(s):
Swagelok® SS2,SS METERING VALVE 1/8S EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Materiais
stainless steel
conector
1/8 in. straight arms
Descrição geral
Use for very accurate flow regulation. Install a flow measuring device downstream. Nuts and ferrules included. An optional vernier handle (Cat. No. 22122, order separately) is available for added convenience.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Critical micelle concentrations for alkyltrimethylammonium bromides in water from 25 to 160 C.
Fennell ED
Journal of Solution Chemistry, 13 (2), 87-101 (1984)