Key Documents
22087-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 100 ea
D.I.
1/4 in.
compatibilidade
1/4 in. O.D. Column
Descrição geral
Characteristics: Ideal for connection to mass spectrometers. High reusability. Isothermal use only.
Material Composition: Ceramic-filled PTFE
Maximum Temperature:
250 °C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)