22032
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
Sinônimo(s):
Swagelok® 200-R-4,SS REDUCER 1/8X1/4 EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 200-R-4
conector
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Aplicação
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Chung-Won C and Hwang S.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)