22010-U
Swagelok® Tee
Swagelok® 400-3, brass, 1/4 in. Swagelok
Sinônimo(s):
Swagelok® 400-3,BRASS TEE 1/4" EA
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
brass
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 400-3
conector
1/4 in. Swagelok
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Aplicação
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Nanoliter injection system for microcolumn liquid chromatography.
Analytical Chemistry, 55 (3), 580-583 (1983)