21098-U
GC Stationary Phase
phase DC QF-1 (FS 1265), bottle of 50 g
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
bottle of 50 g
Nível de qualidade
Parâmetros
0-225 °C temp. range
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Grupo ativo da matriz
DC QF-1 (FS 1265) phase
solubilidade
acetone: soluble
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)